Print…
N,N'-Diethylethylenediamine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A17113.06 A17113.14 A17113.22
A17113.06EA 44.4 EUR
A17113.06 A17113.14 A17113.22
N,N'-Diethylethylenediamine 96%
N,N'-Diethylethylenediamine
Purity: 96% CAS No.: 111-74-0 Molecular Formula: CH3CH2NHCH2CH2NHCH2CH3 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 33°(92°F) Refractive Index: 1.4326 Boiling Point: 152-154° UN No.: 2685 MDL No.: MFCD00009033
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Peso Molecular: 116.21 g/mol
Ponto de ebulição: 152…154 °C
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0.811
Ponto de Inflamação: 33 °C (92 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009033
Número CAS: 111-74-0
EINECS: 203-902-4
UN: 2685
ADR: 8 II