Print…
Trietilenoglicol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
139590010 139590025 139590100
ACRO139590010EA 58.4 EUR
ACRO139590010 ACRO139590025 ACRO139590100
Trietilenoglicol 99%
Trietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 285 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,12 g/cm³
Ponto de Inflamação: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002880
Número CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %