Print…
Trietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
95126-100ML-F 95126-500ML-F
SIAL95126-100ML-FEA 61.6 EUR
SIAL95126-100ML-F SIAL95126-500ML-F
Trietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Trietilenoglicol
Fórmula: C₆H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002880
Número CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802