Trietilenoglicol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
A10772.0D
A10772.0F
A10772.AP
A10772.0DEA
256
EUR
A10772.0D
A10772.0F
A10772.AP
Trietilenoglicol ≥99%
Trietilenoglicol
Purity: 99%
CAS No.: 112-27-6
Molecular Formula: C6H14O4
Formula Weight: 150.17
Flash Point: 165°(329°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.125
Refractive Index: 1.4555
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: -7°
Boiling Point: 284-288°
Beilstein Reference: 969357
Merck Reference: 14,9670
MDL No.: MFCD00002880
Fórmula:
C₆H₁₄O₄ Ponto de ebulição: 284…288 °C Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 1,125 Ponto de Inflamação: 165 °C (329 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002880 Número CAS: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 14,9670 |