Print…
2-(2-Metóxietóxi)etanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03128.1000 8.03128.2500
8.03128.1000EA 44.2 EUR
8.03128.1000 8.03128.2500
2-(2-Metóxietóxi)etanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Metóxietóxi)etanol
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 193
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002871
Número CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 120.15 g/mol
Boiling Point 190 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4264 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 16.1 %(V)
Density 1.018 - 1.022 g/cm3 (20 °C) DIN 51757
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation number 900