Print…
2-(2-Metóxietóxi)etanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 37.5 EUR
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
2-(2-Metóxietóxi)etanol 99%
2-(2-Metóxietóxi)etanol
Fórmula: C₅H₁₂O₃
Peso Molecular: 120.15 g/mol
Ponto de ebulição: 194 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 1.01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002871
Número CAS: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA