2-(2-Metóxietóxi)etanol ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Estabilização:
Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
A16063.0F
A16063.AP
A16063.0FEA
70.7
EUR
A16063.0F
A16063.AP
2-(2-Metóxietóxi)etanol ≥98% estabilizada
2-(2-Metóxietóxi)etanol
Stabilized with 50-150mg/kg BHT
Purity: 98%
CAS No.: 111-77-3
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Light
Melting Point: -70°
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1697812
Merck Reference: 14,6037
MDL No.: MFCD00002871
Fórmula:
C₅H₁₂O₃ Peso Molecular: 120.15 g/mol Ponto de ebulição: 194 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 1.010 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002871 Número CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 14,6037 |