Print…
(S)-(-)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
303488-1G 303488-5G
SIAL303488-1GEA 81.7 EUR
SIAL303488-1G SIAL303488-5G
(S)-(-)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-β-Citronellol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Densidade: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00063214
Número CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7