Print…
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
27483-1ML-F 27483-5ML-F
27483-1ML-FEA 78.8 EUR
27483-1ML-F 27483-5ML-F
(S)-(-)-β-Citronellol, Supelco®
(S)-(-)-β-Citronellol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Densidade: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00063214
Número CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7