(4-Fluorophenyl)acetyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19235.06
L19235.14
L19235.06EA
152
EUR
L19235.06
L19235.14
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride ≥97%
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 459-04-1
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 60°/8mm
Beilstein Reference: 972148
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00674181
Fórmula:
(C₆H₄F)CH₂COCl Ponto de ebulição: 60 °C (8 mmHg) Densidade: 1,259 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00674181 Número CAS: 459-04-1 UN: 3265 ADR: 8,II |