Print…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 26.8 EUR
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Ponto de ebulição: 85 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,292 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00037111
Número CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %