Print…
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12530.09 A12530.18 A12530.30
A12530.09EA 49.3 EUR
A12530.09 A12530.18 A12530.30
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride ≥98%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 25026-34-0 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 112-114°/11mm Beilstein Reference: 637775 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00037111
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Ponto de ebulição: 112…114 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,292
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037111
Número CAS: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8,II