Print…
N-Phenylethylenediamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
130610100 130610500
ACRO130610100EA 55.2 EUR
ACRO130610100 ACRO130610500
N-Phenylethylenediamine 99%
N-Phenylethylenediamine
Fórmula: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 262…264 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008162
Número CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5855 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %