Print…
N-Phenylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
P24152-10G P24152-25G
SIALP24152-10GEA 114 EUR
SIALP24152-10G SIALP24152-25G
N-Phenylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N-Phenylethylenediamine
Fórmula: C₆H₅NHCH₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Número MDL : MFCD00008162
Número CAS: 1664-40-0
EINECS: 216-773-4
UN: 2735
ADR: 8,III