Print…
Ácido pícrico, amarelo, fluído
Fornecedor: PanReac AppliChem
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 130 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Ácido pícrico, amarelo, fluído
Ácido pícrico
Fórmula: C₆H₃N₃O₇
Ponto de ebulição: 100 °C (212 °F)
Densidade: 1,006 kg/L
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00007102
Número CAS: 88-89-1