Print…
Microplacas de filtração, de 96 poços, AcroPrep™ Advance
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 178 EUR
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Microplacas de filtração, de 96 poços, AcroPrep™ Advance
Microplacas Microplacas de Filtração
A gama das microplacas de filtração AcroPrep™ Advance inclui uma variedade de tipos de membrana e diferentes tamanhos dos poros para fornecer o melhor desempenho possível para uma vasta gama de preparação de amostras e para aplicações de triagem de alto rendimento. As microplacas de filtração AcroPrep™ Advance são ideais para concentração, purificação e dessalinização de proteínas e péptidos; aplicações baseadas em esferas e resina para cromatografia; fracionamento bruto e clarificação de lisado; e filtração geral.
  • Remoção eficiente de partículas - uma gama de membranas e diferentes tamanhos dos poros assegura um processamento excelente de amostras carregadas de partículas
  • A geometria do poço resulta em taxas de filtração mais rápidas e uniformes em toda a placa, com um volume de retenção reduzido
  • A geometria da ponta de saída proporciona o fluxo direto de amostras para a placa recetora sem risco de contaminação cruzada
  • Compatibilidade com processos de automação - fabrico conforme as diretrizes SBS, permitindo o funcionamento das placas em placas processos manuais, semi-automatizados e automatizados
  • Identificação fácil - permite a colocação do rótulo na superfície superior lisa e na janela texturizada e facilita a utilização através do entalhe de canto A1
Applications for AcroPrep™ Advance filter plates for aqueous filtration include general sample preparation, gross fractionation, cell harvesting, and cell-based assays.