Print…
Tetrapropylammonium perruthenate
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
T1559-1G T1559-5G
TCIAT1559-1GEA 117 EUR
TCIAT1559-1G TCIAT1559-5G
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Fórmula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Peso Molecular: 351.43 g/mol
Ponto de Fusão: 163°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00074914
Número CAS: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44b3f3670647a0cda7ab28f5b9d18fbc39ebb59&vid=e44b3f3670647a0cda7ab28f5b9d18fbc39ebb59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Functionality test to pass test