Print…
Methyl tridecanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0960-25ML T0960-100ML T0960-5ML
TCIAT0960-25MLEA 130 EUR
TCIAT0960-25ML TCIAT0960-100ML TCIAT0960-5ML
Methyl tridecanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl tridecanoate
Fórmula: C₁₄H₂₈O₂
Ponto de ebulição: 163°C
Ponto de Fusão: 7°C
Densidade: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00008977
Número CAS: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b61cb2868938f1a5aab5c8c6337708448ebf86e&vid=b8411cb41d4aac7a17cf2ba91307bf95c4436f18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %