Print…
Phthalimide potassium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0403-25G P0403-500G
TCIAP0403-25GEA 16 EUR
TCIAP0403-25G TCIAP0403-500G
Phthalimide potassium salt ≥98.0% (por análise titulométrica)
Phthalimide potassium salt
Fórmula: C₈H₄KNO₂
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005887
Número CAS: 1074-82-4
EINECS: 214-046-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374222e739ae1c177e07378f0eb76072bec96029&vid=374222e739ae1c177e07378f0eb76072bec96029&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency