Print…
Octanoato de sódio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Octanoic acid sodium acid, Sodium caprylate, Caprylic acid sodium acid, Sodium n-Octanoate
O0034-250G O0034-25G
TCIAO0034-250GEA 102 EUR
TCIAO0034-250G TCIAO0034-25G
Octanoato de sódio ≥99.0% (por análise titulométrica)
Octanoato de sódio
Fórmula: C₈H₁₅NaO₂
Peso Molecular: 166.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058511
Número CAS: 1984-06-1
EINECS: 217-850-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&vid=f51cc05976ce0c52d229b032ff2428563d2b25ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %