Print…
3-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M0109-25ML M0109-500ML
TCIAM0109-25MLEA 16 EUR
TCIAM0109-25ML TCIAM0109-500ML
3-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (por GC)
3-Methoxy-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00002931
Número CAS: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b7644b6050a8a56e2913a490db3eb520e85f701&vid=0b7644b6050a8a56e2913a490db3eb520e85f701&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %