Print…
3-Hydroxy-p-anisidine 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
H0634-25G H0634-5G
TCIAH0634-25GEA 119 EUR
TCIAH0634-25G TCIAH0634-5G
3-Hydroxy-p-anisidine 98,0 GC, T
3-Hydroxy-p-anisidine
Fórmula: C₇H₉NO₂
Peso Molecular: 139.15 g/mol
Ponto de ebulição: 277
Número MDL : MFCD00010222
Número CAS: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b874d82b90825dc81d4cbfb4ce8be045cf167f&vid=26b874d82b90825dc81d4cbfb4ce8be045cf167f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C