Print…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0795-250G C0795-25G
TCIAC0795-250GEA 688 EUR
TCIAC0795-250G TCIAC0795-25G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate ≥98.0% (por GC)
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 211.86 g/mol
Ponto de ebulição: 172°C
Ponto de Fusão: 1
Número MDL : MFCD00000810
Número CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2d10fa30225cd48ed02f6a524eabb6c9e8e3c1&vid=ee2d10fa30225cd48ed02f6a524eabb6c9e8e3c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %