Print…
L-Cysteic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C0514-1G C0514-25G
TCIAC0514-1GEA 17 EUR
TCIAC0514-1G TCIAC0514-25G
L-Cysteic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Cysteic acid
Fórmula: C₃H₇NO₅S
Ponto de Fusão: 273 °C
Número MDL : MFCD00007524
Número CAS: 498-40-8
EINECS: 207-861-3
Merck Index: 14,02780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67ee962b136012ae48dee70fc47b92ba184bbef9&vid=67ee962b136012ae48dee70fc47b92ba184bbef9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.6 to +8.4 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency