Print…
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
B1351-25G B1351-5G
TCIAB1351-25GEA 132 EUR
TCIAB1351-25G TCIAB1351-5G
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Número MDL : MFCD00010632
Número CAS: 13737-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67785f9f1336c6a3313f556bf45aa97f6c31e1d&vid=c67785f9f1336c6a3313f556bf45aa97f6c31e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C