Print…
2-Bromothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1280-250G B1280-25G
TCIAB1280-250GEA 399 EUR
TCIAB1280-250G TCIAB1280-25G
2-Bromothiazole ≥98.0% (por GC)
2-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de ebulição: 171°C
Densidade: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 63°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005316
Número CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d587f4fec2fd07f6fa94ef62290868c5122e9f77&vid=d587f4fec2fd07f6fa94ef62290868c5122e9f77&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %