Print…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
A1968-25G A1968-5G
TCIAA1968-25GEA 232 EUR
TCIAA1968-25G TCIAA1968-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Peso Molecular: 162.11 g/mol
Número MDL : MFCD00042164
Número CAS: 74784-70-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee120e083ecf14b5f2d48cd2d706558835e05ba&vid=3ee120e083ecf14b5f2d48cd2d706558835e05ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C