Print…
6-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
A1642-25G A1642-5G
TCIAA1642-25GEA 332 EUR
TCIAA1642-25G TCIAA1642-5G
6-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Aminonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Fusão: 164
Número MDL : MFCD00128902
Número CAS: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac33844eb1d38cda9352e637a39957e765c3742&vid=2ac33844eb1d38cda9352e637a39957e765c3742&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C