Print…
Metacrilato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methacrylic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W400201-10KG W400201-1KG W400201-5KG W400201-SAMPLE
SIALW400201-10KGEA 585 EUR
SIALW400201-10KG SIALW400201-1KG SIALW400201-5KG SIALW400201-SAMPLE
Metacrilato de metilo, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de metilo
Fórmula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008587
Número CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005