Print…

2-Ethyl-4-methylthiazole, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300

W368008-100G-K W368008-1KG-K W368008-25G-K
SIALW368008-100G-KEA 376 EUR
SIALW368008-100G-K SIALW368008-1KG-K SIALW368008-25G-K
2-Ethyl-4-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-4-methylthiazole
Fórmula: C₆H₉NS
Ponto de ebulição: 161 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0231 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00036621
Número CAS: 15679-12-6
EINECS: 239-757-9

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR