Print…
2-Isopropyl-4-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W355518-100G-K W355518-1KG-K W355518-5KG-K
SIALW355518-100G-KEA 245 EUR
SIALW355518-100G-K SIALW355518-1KG-K SIALW355518-5KG-K
2-Isopropyl-4-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Isopropyl-4-methylthiazole
Fórmula: C₇H₁₁NS
Número MDL : MFCD00036561
Número CAS: 15679-13-7
EINECS: 239-758-4