Print…
2-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopropyl acetic acid 2-methylbutyl ester, Isovaleric acid 2-methylbutyl ester, 2-Methylbutyl isopentanoate, 3-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester, 3-Methylbutanoic acid 2-methylbutyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W350605-1KG-K W350605-4KG-K W350605-9KG-K
SIALW350605-1KG-KEA 172 EUR
SIALW350605-1KG-K SIALW350605-4KG-K SIALW350605-9KG-K
2-Methylbutyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
2-Methylbutyl isovalerate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Número CAS: 2445-77-4
EINECS: 219-496-7