Print…
Ethyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W348600-10KG-K W348600-1KG-K W348600-20KG-K
SIALW348600-10KG-KEA 1690 EUR
SIALW348600-10KG-K SIALW348600-1KG-K SIALW348600-20KG-K
Ethyl crotonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 143
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0.9208 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2
Número MDL : MFCD00009289
Número CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02625