Print…
cis-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W346500-100G-K W346500-1KG-K
SIALW346500-100G-KEA 397 EUR
SIALW346500-100G-K SIALW346500-1KG-K
cis-6-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-6-Nonen-1-ol
Fórmula: C₉H₁₈O
Número MDL : MFCD00015388
Número CAS: 35854-86-5
EINECS: 252-764-1