Print…
Furfuryl propionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W334618-1KG-K W334618-5KG-K
SIALW334618-1KG-KEA 387 EUR
SIALW334618-1KG-K SIALW334618-5KG-K
Furfuryl propionate, Sigma-Aldrich®
Furfuryl propionate
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00040262
Número CAS: 623-19-8
EINECS: 210-776-4