Print…
Benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzo[d]thiazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W325600-10KG W325600-1KG W325600-25KG W325600-SAMPLE
SIALW325600-10KGEA 1980 EUR
SIALW325600-10KG SIALW325600-1KG SIALW325600-25KG SIALW325600-SAMPLE
Benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Benzothiazole
Fórmula: C₇H₅NS
Ponto de ebulição: 231 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,246 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005775
Número CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108