Print…
trans-2-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W316903-100G-K W316903-1KG-K W316903-5KG-K
SIALW316903-100G-KEA 165 EUR
SIALW316903-100G-K SIALW316903-1KG-K SIALW316903-5KG-K
trans-2-Hexenoic acid, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexenoic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32 °C
Densidade: 0,946 g/cm³ (45 °C)
Número MDL : MFCD00002705
Número CAS: 13419-69-7
EINECS: 236-528-5
UN: 3261
ADR: 8,III