Print…
n-Propionato de propilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Propionic acid propyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W295809-1KG-K W295809-4KG-K W295809-9KG-K
SIALW295809-1KG-KEA 103 EUR
SIALW295809-1KG-K SIALW295809-4KG-K SIALW295809-9KG-K
n-Propionato de propilo, Sigma-Aldrich®
n-Propionato de propilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009373
Número CAS: 106-36-5
EINECS: 203-389-7
UN: 3272
ADR: 3,II