Print…
Methyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopropyl acetic acid methyl ester, Isovaleric acid methyl ester, 3-Methylbutyric acid emthyl ester, Methyl isopentanoate, 3-Methylbutanoic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W275301-1KG-K W275301-4KG-K
SIALW275301-1KG-KEA 111 EUR
SIALW275301-1KG-K SIALW275301-4KG-K
Methyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Methyl isovalerate
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 114 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,90065 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00042866
Número CAS: 556-24-1
EINECS: 209-117-3
UN: 2400
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06166