Print…
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W270733-100G-K W270733-1KG-K W270733-25G-K
SIALW270733-100G-KEA 386 EUR
SIALW270733-100G-K SIALW270733-1KG-K SIALW270733-25G-K
6-Methyl-5-hepten-2-one, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-5-hepten-2-one
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 173 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Número MDL : MFCD00008905
Número CAS: 110-93-0
EINECS: 203-816-7
UN: 1224
ADR: 3,III