Print…
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W262706-10KG-K W262706-1KG-K W262706-25KG-K W262706-5KG-K
SIALW262706-10KG-KEA 382 EUR
SIALW262706-10KG-K SIALW262706-1KG-K SIALW262706-25KG-K SIALW262706-5KG-K
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Peso Molecular: 116.12 g/mol
Ponto de ebulição: 245
Ponto de Fusão: 26…29 °C
Densidade: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Número MDL : MFCD00002796
Número CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05492