Print…
4-Hidroxibenzilacetona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W258814-1KG-K W258814-25G-K
SIALW258814-1KG-KEA 1100 EUR
SIALW258814-1KG-K SIALW258814-25G-K
4-Hidroxibenzilacetona, Sigma-Aldrich®
4-Hidroxibenzilacetona
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002394
Número CAS: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4