Print…
Furfuryl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W249300-1KG-K W249300-2.5KG-
SIALW249300-1KG-KEA 338 EUR
SIALW249300-1KG-K SIALW249300-2.5KG-
Furfuryl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Furfuryl mercaptan
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Número MDL : MFCD00003254
Número CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2