Print…
Álcool furfurílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
W249106-1KG-K W249106-25KG-K W249106-5KG-K
SIALW249106-1KG-KEA 87 EUR
SIALW249106-1KG-K SIALW249106-25KG-K SIALW249106-5KG-K
Álcool furfurílico, Sigma-Aldrich®
Álcool furfurílico
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003252
Número CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326