Print…
Ethyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W246301-1KG-K W246301-20KG-K W246301-4KG-K
SIALW246301-1KG-KEA 84.6 EUR
SIALW246301-1KG-K SIALW246301-20KG-K SIALW246301-4KG-K
Ethyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Ethyl isovalerate
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 131…133 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009203
Número CAS: 108-64-5
EINECS: 203-602-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03849