Print…
Ethyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W246107-100G W246107-1KG W246107-SAMPLE
SIALW246107-100GEA 91.9 EUR
SIALW246107-100G SIALW246107-1KG SIALW246107-SAMPLE
Ethyl-10-undecenoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-10-undecenoate
Fórmula: C₁₃H₂₄O₂
Ponto de ebulição: 258 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00009220
Número CAS: 692-86-4
EINECS: 211-734-8