Print…
2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W238902-100G-K W238902-1KG-K
SIALW238902-100G-KEA 89.3 EUR
SIALW238902-100G-K SIALW238902-1KG-K
2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-5-heptenal
Fórmula: C₉H₁₆O
Número MDL : MFCD00006981
Número CAS: 106-72-9
EINECS: 203-427-2
UN: 1989
ADR: 3,III