Print…
Cinamaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W228613-100G-K W228613-1KG-K W228613-5KG-K W228613-SAMPLE
SIALW228613-100G-KEA 110 EUR
SIALW228613-100G-K SIALW228613-1KG-K SIALW228613-5KG-K SIALW228613-SAMPLE
Cinamaldeído, Sigma-Aldrich®
Cinamaldeído
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 251
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007000
Número CAS: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356