Print…
Cinamaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W228605-10KG-K W228605-1KG-K W228605-25KG-K
SIALW228605-10KG-KEA 498 EUR
SIALW228605-10KG-K SIALW228605-1KG-K SIALW228605-25KG-K
Cinamaldeído, Sigma-Aldrich®
Cinamaldeído
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007000
Número CAS: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356