Print…
Butyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isovaleric acid butyl ester, Butyl 3-methylbutanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W221805-1KG-K W221805-20KG-K W221805-4KG-K
SIALW221805-1KG-KEA 107 EUR
SIALW221805-1KG-K SIALW221805-20KG-K SIALW221805-4KG-K
Butyl isovalerate, Sigma-Aldrich®
Butyl isovalerate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00048775
Número CAS: 109-19-3
EINECS: 203-654-7